Documents
L492620
3-(2-(OXO(3-TOLUIDINO)ACETYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H17Cl2N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
470.316
Numéro MDL:
Autres remarques