Principaux documents
L490601
4-BROMO-2-(2-(2-BROMOBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20Br2N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.246
Numéro MDL:
Autres remarques