Documents
L489565
3-METHYL-N'-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H22N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
358.444
Numéro MDL:
Autres remarques