Principaux documents
L489018
2,4-DICHLORO-N'-(4-((4-CHLOROBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H15Cl3N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.725
Numéro MDL:
Autres remarques