L488453
4-BROMO-2-(2-(2-CHLOROBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2-CHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H13BrCl2N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.159
Numéro MDL:
Autres remarques