Principaux documents
L488208
4-METHYL-N-(2-OXO-2-(2-(2-(TRIFLUOROMETHYL)BENZYLIDENE)HYDRAZINO)ETHYL)BENZAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H16F3N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.342
Numéro MDL:
Autres remarques