Principaux documents
L485772
2-(ALLYLOXY)BENZALDEHYDE N-(3-METHYLPHENYL)THIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H19N3OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
325.436
Numéro MDL:
Autres remarques