Principaux documents
L484326
2-(2-(3-CHLOROBENZYLIDENE)HYDRAZINO)-N-(4-ETHYLPHENYL)-2-OXOACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16ClN3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.789
Numéro MDL:
Autres remarques