L479926
(2E)-2-({3-[4-(ISOPENTYLOXY)-3-METHYLPHENYL]-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL}METHYLENE)-6-METHYL-7H-[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZINE-3,7(2H)-DIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H27N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
513.623
Numéro MDL:
Autres remarques