L479594
6-AMINO-3-TERT-BUTYL-4-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H16Cl2N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.249
Numéro MDL:
Autres remarques