Principaux documents
L479357
2-(4-ETHYLPHENOXY)-N-(2,2,2-TRICHLORO-1-{[(4-NITROANILINO)CARBOTHIOYL]AMINO}ETHYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H19Cl3N4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
505.811
Numéro MDL:
Autres remarques