Principaux documents
L479101
9-OXO-9H-XANTHEN-3-YL 2,3,4-TRI-O-ACETYL-5-THIOPENTOPYRANOSIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22O9S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
486.502
Numéro MDL:
Autres remarques