Principaux documents
L478733
N'-(1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE)-3-(4-ETHYLPHENYL)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19ClN4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
366.854
Numéro MDL:
Autres remarques