L476870
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(2-METHYL-1H-INDOL-3-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C27H22ClN5O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
483.962
Numéro MDL:
Autres remarques