Principaux documents
L476501
6-AMINO-3-TERT-BUTYL-4-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-1,4-DIHYDROPYRANO[2,3-C]PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H24N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
384.439
Numéro MDL:
Autres remarques