Principaux documents
L476013
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-{(E)-[4-(PENTYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H29ClN4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
517.032
Numéro MDL:
Autres remarques