Documents
L475963
N'-[(E)-1-(3,4-DICHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-3-(1,2,3,4-TETRAHYDRO-9H-CARBAZOL-9-YL)PROPANOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C23H23Cl2N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
428.365
Numéro MDL:
Autres remarques