Principaux documents
L475319
5-((2-CHLOROBENZYL)THIO)-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C9H7ClN2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
274.815
Numéro MDL:
Autres remarques