Principaux documents
L474509
N'-[(E)-1-(4-CHLOROPHENYL)ETHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClN5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.03
Numéro MDL:
Autres remarques