Principaux documents
L474169
2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(5-METHYL-2-FURYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C18H18N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.562
Numéro MDL:
37,90 $