Principaux documents
L473715
N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-({5-[(4-METHYLBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20N4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
444.6
Numéro MDL:
Autres remarques