Principaux documents
L473502
3-{4-[(2-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-N'-[(E)-(3,5-DIMETHYL-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLIDENE]-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H25ClN6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
525.015
Numéro MDL:
Autres remarques