Principaux documents
L473081
N'-[(E)-(4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHOXYPHENYL)-4-(4-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C26H25N5O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
487.585
Numéro MDL:
Autres remarques