Principaux documents
L472050
2-[(4-ETHYL-5-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL)SULFANYL]-N'-[(E,2E)-3-(2-METHOXYPHENYL)-2-PROPENYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H23N5O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.525
Numéro MDL:
Autres remarques