Principaux documents
L471763
N'-(2-HO-BENZYLIDENE)-3-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)PH)-1H-PYRAZOLE-5-CARBOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H22N4O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.479
Numéro MDL:
Autres remarques