Documents
L471488
2-({5-[(4-CHLOROBENZYL)SULFANYL]-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL}SULFANYL)-N'-[(E)-(2-ETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19ClN4O2S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
479.045
Numéro MDL:
Autres remarques