Key Documents
L470716
2-METHOXY-4-{(E)-[4-OXO-3-(TETRAHYDRO-2-FURANYLMETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]METHYL}PHENYL 3-METHYLBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23NO5S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.583
Numéro MDL:
Autres remarques