Documents
L470481
ETHYL 4-[(3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}ACRYLOYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H24Cl2N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
555.419
Numéro MDL:
Autres remarques