Principaux documents
L470392
N-(4-(4-CHLOROPHENYL)-3-(2-METHOXYETHYL)-1,3-THIAZOL-2(3H)-YLIDENE)ANILINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C18H17ClN2OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.866
Numéro MDL:
Autres remarques