L470074
ETHYL 4-[(3-(3-CHLOROPHENYL)-2-{[4-(ETHOXYCARBONYL)ANILINO]CARBONYL}ACRYLOYL)AMINO]BENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H25ClN2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.974
Numéro MDL:
Autres remarques