Principaux documents
L469513
N-BENZYL-2-{[(4-METHYLPHENOXY)ACETYL]AMINO}-4,5,6,7-TETRAHYDRO-1-BENZOTHIOPHENE-3-CARBOXAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C25H26N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.562
Numéro MDL:
Autres remarques