Documents
L468851
5-(3-ETHOXYPHENYL)-4-{[(E)-1H-INDOL-3-YLMETHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H17N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.444
Numéro MDL:
Autres remarques