Principaux documents
L468134
3-(4-CHLOROPHENYL)-5-((3-FLUOROBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H12ClFN4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
334.805
Numéro MDL:
Autres remarques