Principaux documents
L467383
2-(BENZYLSULFANYL)-3-(4-CHLOROPHENYL)-3,5,6,7-TETRAHYDRO-4H-CYCLOPENTA[4,5]THIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H17ClN2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
424.975
Numéro MDL:
Autres remarques