Principaux documents
L467073
2-((2-CHLORO-6-FLUOROBENZYL)THIO)-3-(4-METHOXYPHENYL)-4(3H)-QUINAZOLINONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H16ClFN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.9
Numéro MDL:
Autres remarques