Principaux documents
L467030
4-((3-PHENOXYBENZYLIDENE)AMINO)-5-(2-PYRIDINYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H15N5OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
373.439
Numéro MDL:
Autres remarques