Documents
L465933
1-(((3-(3-ETHOXYPHENYL)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-2-NAPHTHOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H18N4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
390.467
Numéro MDL:
Autres remarques