Documents
L465453
3-(4-CHLOROPHENYL)-5-((3-METHOXYBENZYL)THIO)-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-AMINE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClN4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.841
Numéro MDL:
Autres remarques