Documents
L465011
2-{[3-(4-CHLOROPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDRO-2-QUINAZOLINYL]SULFANYL}-N-(3,5-DIMETHYLPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H20ClN3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
449.963
Numéro MDL:
Autres remarques