Documents
L464651
2-BR-4-(((3-(2-F-PH)-5-MERCAPTO-4H-1,2,4-TRIAZOL-4-YL)IMINO)ME)-6-METHOXYPHENOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H12BrFN4O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
423.266
Numéro MDL:
Autres remarques