Principaux documents
L464147
N-(3,5-DIMETHOXYPHENYL)-2-[(3-METHYL-4-OXO-3,4,5,6,7,8-HEXAHYDRO[1]BENZOTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL)SULFANYL]ACETAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C21H23N3O4S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
445.563
Numéro MDL:
Autres remarques