Principaux documents
L463264
4-METHYLBENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.371
Numéro MDL:
Autres remarques