Documents
L461466
N'-(4-((4-CL-BENZYL)OXY)-3-ETHOXYBENZYLIDENE)2-(2,4-DI-CL-PHENOXY)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H21Cl3N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
507.805
Numéro MDL:
Autres remarques