Principaux documents
L461040
3-(2-ISONICOTINOYLCARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 2,4-DICHLOROBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H13Cl2N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.251
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.