Principaux documents
L4605
Sigma-Aldrich
L-Lysine monohydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
(S)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.65
Beilstein:
3563889
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥99%
Activité optique
[α]20/D +21°, c = 8 in 5 M HCl
Pf
263 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC([C@@H](N)CCCCN)=O.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Clé InChI
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable