Principaux documents
L460362
4-HYDROXY-N'-(4-((4-METHYLBENZYL)OXY)BENZYLIDENE)BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H20N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
360.416
Numéro MDL:
Autres remarques