Documents
L459348
4-(2-(((3,4-DIMETHOXYBENZOYL)AMINO)AC)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C28H29N3O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
519.559
Numéro MDL:
Autres remarques