Principaux documents
L458244
4-(2-(ANILINOCARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-PROPOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H23N3O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
433.533
Numéro MDL:
Autres remarques