Principaux documents
L457981
4-(2-((3-CHLOROANILINO)CARBOTHIOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PH 2-THIOPHENECARBOXYLATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C19H14ClN3O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
415.923
Numéro MDL:
Autres remarques