Principaux documents
L457213
4-HYDROXY-3-METHOXYBENZALDEHYDE N-PHENYLTHIOSEMICARBAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H15N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.37
Numéro MDL:
Autres remarques